Få mere at vide
Ethylacetat, 99,5+%, for HPLC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10683702 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10683702 1 L 1 L
10752481 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10683702 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 268350010
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 141-78-6, C4H8O2, 88,106 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00009171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(C)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetate
Smeltepunkt -83,5 °C
Absorbans 1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand, 1 cm celle vs HPLC-kvalitetsvand ved 0 nm, 0.005 max. at 280nm, 0.025 max. at 270nm, 0.12 max. at 260nm, 1 max. at 255nm
Farve Farveløs
Surhed 0,0015 meq/g maks.
Tæthed 0.9020g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt -4 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3710 til 1,3740
Rester efter fordampning 0,0002 % maks.
Analyseprocentområde 99.5+%
Specifik vægtfylde 0.902
Lineær formel CH3CO2C2H5
Damptryk Damptryk: 103 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,45 mPa (20 °C)
Vand 0,03% Max.
Beilstein 02, 125
Merck Index 15, 3811
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
Kogepunkt 75,0 °C til 78,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 80 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i benzen, acetone, kloroform, alkohol, ether
Formel vægt 88.11
Procent renhed ≥99.5%
Grad HPLC
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl acetate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.