Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl acetate |
| Smeltepunkt | -83.5°C |
| Tæthed | 0.9020g/mL |
| Mængde | 25 L |
| Flammepunkt | −4°C |
| Emballage | Metal tromme |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.3710 to 1.3740 |
| Rester efter fordampning | 0.001% max. |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl acetate
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.