Få mere at vide
Ethylacetat, Laboratoriereagens,≥ 99,0 % (GC), Honeywell™
Artikelnummer. 15671550 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
4 x 5 L
Emballage:
Aluminiums flaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15671550 4 x 5 L Aluminiums flaske Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 15671550 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 163714X5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Laboratoriereagens,≥ 99,0 % (GC)
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Acetate
CAS 141-78-6
Tæthed 0.902g/mL at 25°C
Mængde 4 x 5 L
Eksplosionsgrænse 2.2 to 11.5% (38°F)
Flammepunkt −3°C (26.6°F)
Tændingspunkt 801°F
Emballage Aluminiums flaske
Molekylær formel C4H8O2
Lineær formel CH3COOC2H5
Damptryk 73mmHg (20°C)
MDL nummer MFCD00009171
FN nummer UN1173
Beilstein 506104
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C
IUPAC navn ethylacetat
Molekylvægt (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Formel vægt 88.11g/mol
Procent renhed ≥99.0% (GC)
Grad Laboratoriereagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl acetate