Få mere at vide
Riedel-de Haën Ethylacetat
Artikelnummer. 16625823
Skift visning
Mængde:
7 L
18 L
45 L
1000 L
Pakningsstørrelse:
18 L
45 L
7 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16625823 1000 L -
15925470 7 L 7 L
15627025 18 L 18 L
15915470 45 L 45 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16625823 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 332111000L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ethylacetat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC).
  • ACS opløsningsmidler til almindelig brug.
  • Prisbillig løsning til applikationer som HPLC i præparativ skala, rengøring og organisk syntese.
  • Velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC.
  • Variationer og faldproblemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening.
  • Alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer.
Kemiske identifikatorer
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00009171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym EtOAc
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetate
pH No data available
Smeltepunkt -84°C
CAS min % ≥90.00%
Farve Farveløs
CAS Max % ≤100.00%
Tæthed 0.901 g/cm3
Mængde 1000 L
Flammepunkt 11.5 %(V)
Emballage IBC i rustfrit stål kan returneres
Fysisk form Væske
Produktlinje Puriss. p.a.
Lineær formel CH3COOC2H5
Damptryk 97 hPa (20°C)
Viskositet No data available
FN nummer UN1173
Beilstein 506104
Koncentration ≥99.50%
Kogepunkt 77°C (1.013 hPa)
Procent renhed ≥99.50%
Grad ACS