Få mere at vide
Riedel-de Haën Ethylacetat
Artikelnummer. 15627025
Mængde:
7 L
18 L
45 L
1000 L
Pakningsstørrelse:
18 L
45 L
7 L
Artikelnummer. 15627025
Brand: Riedel-de Haën 3321118L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Ethylacetat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC).
  • ACS opløsningsmidler til almindelig brug.
  • Prisbillig løsning til applikationer som HPLC i præparativ skala, rengøring og organisk syntese.
  • Velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC.
  • Variationer og faldproblemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening.
  • Alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer.
Kemiske identifikatorer
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00009171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym EtOAc
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetate
pH No data available
Smeltepunkt -84°C
CAS min % ≥90.00%
Farve Farveløs
CAS Max % ≤100.00%
Tæthed 0.901 g/cm3
Kogepunkt 77°C (1.013 hPa)
Mængde 18 L
Flammepunkt 11.5 %(V)
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje Puriss. p.a.
Lineær formel CH3COOC2H5
Damptryk 97 hPa (20°C)
FN nummer UN1173
Viskositet No data available
Beilstein 506104
Koncentration ≥99.50%
Procent renhed ≥99.50%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.