missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl Acetate-13C2, TRC

Artikelnummer. 30376343
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376343 25 mg
30373385 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376343 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE67835325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 84508-45-2
Molekylær formel C213C2H8O2
Molekylvægt (g/mol) 90.09
Synonym Acetic Acid Ehyl Ester-13C2, Acetic Ether-13C2, Acetidin-13C2, Acetoxyethane-13C2, EtOAc-13C2, Ethyl Ethanoate-13C2, NSC 70930-13C2, Vinegar Naphtha-13C2
SMIL [13CH3][13C](OCC)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl Acetate-13C2
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2+1,4+1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.