Få mere at vide
Ethyl acetamidocyanoacetate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332017
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332017 10 g 10g
11322017 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07674.09
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4977-62-2
Molekylær formel C7H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 170.17
MDL nummer MFCD00009133
InChI nøgle SLIRLABNGAZSHX-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl acetamidocyanoacetate, ethyl acetaminocyanoacetate, n-acetyl-2-cyanoglycine ethyl ester, ethyl 2-cyano-2-acetamidoacetate, acetic acid, acetylamino cyano-, ethyl ester, ethyl 2-acetylamino-2-cyanoacetate, ethyl acetamido cyano acetate, glycine, n-acetyl-2-cyano-, ethyl ester, acmc-209ki4, ethyl acetamido-cyanoacetate
PubChem CID 95422
IUPAC navn ethyl-2-acetamido-2-cyanoacetat
SMIL CCOC(=O)C(NC(C)=O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetamidocyanoacetate
Smeltepunkt 128°C to 130°C
Mængde 10 g
Beilstein 879845
Formel vægt 170.17
Procent renhed 98%