missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl a-Thioglucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl a-Thioglucopyranoside |
| CAS | 13533-58-9 |
| Molekylær formel | C8H16O5S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Ethyl 1-Thio-α-D-glucopyranoside, Ethyl-1-thio-α-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O5S/c1-2-14-8-7(12)6(11)5(10)4(3-9)13-8/h4-12H,2-3H2,1H3/t4-,5-,6+,7-,8-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H](SCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(ethylthio)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.27 |
| Formel vægt | 224.07 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?