missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl a-Bromoethylglyoxalate, TRC

Artikelnummer. 30374356
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374356 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374356 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9003005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl alpha-Bromoethylglyoxalate
CAS 57332-84-0
Molekylær formel C6 H9 Br O3
Mængde 5 g
Synonym 3-Bromo-2-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 3-Bromo-2-oxobutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-bromo-2-oxobutanoate, Ethyl 3-bromo-2-oxobutyrate, 3-Bromo-2-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C6H9BrO3/c1-3-10-6(9)5(8)4(2)7/h4H,3H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C(=O)C(C)Br
IUPAC navn ethyl 3-bromo-2-oxobutanoate
Molekylvægt (g/mol) 209.04
Formel vægt 207.9735
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.