Få mere at vide
Ethyl 9-bromononanoate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30967784
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
100mg
10g
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30967784 250 mg 250mg
30963269 25 g 25g
30964990 1 g 1g
30953514 10 g 10g
30962340 100 mg 100mg
30950309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30967784 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD13493250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 9-bromononanoate
CAS 28598-81-4
Molekylær formel C11H21BrO2
MDL nummer MFCD06797065
Mængde 250 mg
SMIL O=C(OCC)CCCCCCCCBr
Molekylvægt (g/mol) 265.19
Procent renhed 97%