Få mere at vide
Ethyl 8-Hydroxy-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 17903466
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17903466 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17903466 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0762.020025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 8-Hydroxy-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyl 8-hydroxy-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
CAS 131666-45-0
Analyt- eller komponentnavne ethyl 8-hydroxy-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H15 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethyl 8-hydroxy-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazol-[1,5-alpha][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Flumazenil Imp. B (EP), Flumazenil Related Compound B (USP), Flumazenil Related Compound B, Flumazenil Impurity B
InChI formel InChI=1S/C15H15N3O4/c1-3-22-15(21)13-12-7-17(2)14(20)10-6-9(19)4-5-11(10)18(12)8-16-13/h4-6,8,19H,3,7H2,1-2H3
SMIL O=C(N(C)C1)C2=CC(O)=CC=C2N3C1=C(C(OCC)=O)N=C3
IUPAC navn ethyl 8-hydroxy-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 301.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 301.1063 g/mol