Få mere at vide
Ethyl 8-Hydroxy-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 8-Hydroxy-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ethyl 8-hydroxy-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate |
| CAS | 131666-45-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | ethyl 8-hydroxy-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H15 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ethyl 8-hydroxy-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazol-[1,5-alpha][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Flumazenil Imp. B (EP), Flumazenil Related Compound B (USP), Flumazenil Related Compound B, Flumazenil Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3O4/c1-3-22-15(21)13-12-7-17(2)14(20)10-6-9(19)4-5-11(10)18(12)8-16-13/h4-6,8,19H,3,7H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C(N(C)C1)C2=CC(O)=CC=C2N3C1=C(C(OCC)=O)N=C3 |
| IUPAC navn | ethyl 8-hydroxy-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate |
| Vis mere |