Få mere at vide
Ethyl-8-fluor-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10009091
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10009091 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10282722 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
11370517 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10009091 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB02003DA
Kemiske identifikatorer
CAS 71083-06-2
Molekylær formel C12H10FNO3
Molekylvægt (g/mol) 235.214
MDL nummer MFCD00052242
InChI nøgle MPUYCZQHTGRPNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 8-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, ethyl 8-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate, 3-quinolinecarboxylicacid, 8-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, 8-fluoro-4-hydroxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylic acid, 8-fluoro-4-hydroxy-, ethyl ester, pubchem19599, maybridge1_000540, acmc-209nc3
PubChem CID 707160
IUPAC navn ethyl-8-fluor-4-oxo-lH-quinolin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CNC2=C(C1=O)C=CC=C2F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 8-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 235.21
Procent renhed 97%