Få mere at vide
Ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate |
| Smeltepunkt | 132 °C til 136 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 292.65 |
| Procent renhed | 95% |