Få mere at vide
Ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat, 95%
Artikelnummer. 15469055
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469055 1 g 1g
15479055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469055 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35916.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 353258-31-8 | C11H8ClF3N2O2 | 292,642 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 353258-31-8
Molekylær formel C11H8ClF3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 292.642
MDL nummer MFCD01833013
InChI nøgle AKACORAIGDTIFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 8-chloro-6-trifluoromethyl-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a-pyridine-2-carboxylate, 4,6-dimethylbenzofuran-3-carboxylic acid, ethyl 8-chloro-6-trifluoromethyl-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2,a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 8-chloro-6-trifluoromethyl-imidazo1,2-apyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 737427
IUPAC navn ethyl-8-chlor-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN2C=C(C=C(C2=N1)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Smeltepunkt 132°C to 136°C
Mængde 1 g
Formel vægt 292.65
Procent renhed 95%