missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 8-Bromooctanoate, TRC

Artikelnummer. 30379217
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379217 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379217 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE900845500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 8-Bromooctanoate
CAS 29823-21-0
Molekylær formel C10H19BrO2
Mængde 500 mg
Synonym 8-Bromocaprylic Acid Ethyl Ester, 8-Bromooctanoic Acid Ethyl Ester, NSC 100182
InChI formel InChI=1S/C10H19BrO2/c1-2-13-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11/h2-9H2,1H3
SMIL CCOC(CCCCCCCBr)=O
IUPAC navn ethyl 8-bromooctanoate
Molekylvægt (g/mol) 251.16
Formel vægt 250.06
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.