Få mere at vide
Ethyl 8-Bromooctanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 8-Bromooctanoate |
| CAS | 29823-21-0 |
| Molekylær formel | C10H19BrO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 8-Bromocaprylic Acid Ethyl Ester, 8-Bromooctanoic Acid Ethyl Ester, NSC 100182 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19BrO2/c1-2-13-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11/h2-9H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(CCCCCCCBr)=O |
| IUPAC navn | ethyl 8-bromooctanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.16 |
| Formel vægt | 250.06 |