missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl-8-brom-4-chlorquinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15476038
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476038 1 g 1g
15415176 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15476038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59657.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 206258-97-1
Molekylær formel C12H9BrClNO2
Molekylvægt (g/mol) 314.563
MDL nummer MFCD00173385
InChI nøgle MLHAFVCMBUQWKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-8-bromo-3-quinolinecarboxylate, 4-chloro-8-bromoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 8-bromo-4-chloro-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylic acid, 8-bromo-4-chloro-, ethyl ester, 8-bromo-4-chloro-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 3418677
IUPAC navn ethyl-8-brom-4-chlorquinolin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN=C2C(=C1Cl)C=CC=C2Br

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Mængde 1 g
Formel vægt 314.57
Procent renhed 97%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.