Få mere at vide
Ethyl 7-methoxybenzofuran-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10202372 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10202372 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10202372 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 356370010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 7-methoxybenzofuran-2-carboxylate
Navn note 97%
CAS 50551-58-1
Smeltepunkt 85°C to 90°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H12O4
MDL nummer MFCD00060510
Mængde 1 g
Synonym ethyl 7-methoxybenzofuran-2-carboxylate, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid, ethyl ester, ethyl 7-methoxybenzo b furan-2-carboxylate, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acidethyl ester, ethyl7-methoxybenzofuran-2-carboxylate, acmc-1aowz, 2-ethoxycarbonyl-7-methoxybenzofuran, ethyl 4-methoxylbenzofunan-2-carboxylate, ethyl 7-methoxybenzo d furan-2-carboxylate
InChI nøgle SXCMZYVXJUJIDJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC(OC)=C2O1
IUPAC navn ethyl-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 220.22
PubChem CID 521284
Formel vægt 220.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystaller