Få mere at vide
Ethyl 7-methoxybenzo[b]furan-2-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 11490157
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490157 1 g 1g
11400167 5 g 5g
11410167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21066.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 50551-58-1 | C12H12O4 | 220,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50551-58-1
Molekylær formel C12H12O4
Molekylvægt (g/mol) 220.22
MDL nummer MFCD00060510
InChI nøgle SXCMZYVXJUJIDJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 521284
IUPAC navn ethyl-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC(OC)=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 7-methoxybenzo[b]furan-2-carboxylate
Smeltepunkt 83 °C til 86 °C
Mængde 1 g
Synonym ethyl 7-methoxybenzofuran-2-carboxylate, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid, ethyl ester, ethyl 7-methoxybenzo b furan-2-carboxylate, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acidethyl ester, ethyl7-methoxybenzofuran-2-carboxylate, acmc-1aowz, 2-ethoxycarbonyl-7-methoxybenzofuran, ethyl 4-methoxylbenzofunan-2-carboxylate, ethyl 7-methoxybenzo d furan-2-carboxylate
Formel vægt 220.22
Procent renhed 97%