missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 7-Fluoro-1-((2S)-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)-6-iodo-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 7-Fluoro-1-((2S)-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)-6-iodo-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 7-Fluoro-1-((2S)-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)-6-iodo-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate |
| CAS | 697762-60-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl 7-Fluoro-1-((2S)-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)-6-iodo-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H19 F I N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 7-Fluoro-1,4-dihydro-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-6-iodo-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl (S)-7-fluoro-1-(1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)-6-iodo-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, Ethyl 1,4-dihydro-7-fluoro-6-iodo-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19FINO4/c1-4-24-17(23)11-7-20(15(8-21)9(2)3)14-6-12(18)13(19)5-10(14)16(11)22/h5-7,9,15,21H,4,8H2,1-3H3/t15-/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=CN([C@H](CO)C(C)C)c2cc(F)c(I)cc2C1=O |
| IUPAC navn | ethyl 7-fluoro-1-[(2S)-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl]-6-iodo-4-oxoquinoline-3-carboxylate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?