Få mere at vide
Ethyl 7-Chloro-4-ethoxy-6-fluoro-3,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 7-Chloro-4-ethoxy-6-fluoro-3,4-dihydroquinoline-3-carboxylate |
| CAS | 125292-94-6 |
| Molekylær formel | C14H13ClFNO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ethyl 7-Chloro-4-ethoxy-6-fluoroquinoline-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13ClFNO3/c1-3-19-13-8-5-11(16)10(15)6-12(8)17-7-9(13)14(18)20-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1cnc2cc(Cl)c(F)cc2c1OCC |
| IUPAC navn | ethyl 7-chloro-4-ethoxy-6-fluoroquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.71 |
| Formel vægt | 297.0568 |