Få mere at vide
Ethyl 7-klor-2-oxoheptanoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 7-Chloro-2-oxoheptanoate |
| CAS | 78834-75-0 |
| Molekylær formel | C9H15ClO3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 7-Chloro-2-oxo-heptanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15ClO3/c1-2-13-9(12)8(11)6-4-3-5-7-10/h2-7H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(=O)CCCCCCl |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.67 |
| Formel vægt | 206.071 |