Få mere at vide
Ethyl 7-klor-2-oxoheptanoat, TRC
Artikelnummer. 30369539
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30369539 1 g
1 options
Artikelnummer. 30369539 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9017851G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 7-Chloro-2-oxoheptanoate
CAS 78834-75-0
Molekylær formel C9H15ClO3
Mængde 1 g
Synonym 7-Chloro-2-oxo-heptanoic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H15ClO3/c1-2-13-9(12)8(11)6-4-3-5-7-10/h2-7H2,1H3
SMIL CCOC(=O)C(=O)CCCCCCl
Molekylvægt (g/mol) 206.67
Formel vægt 206.071