Få mere at vide
Ethyl 7-chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 7-chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate |
| CAS | 100491-29-0 |
| Molekylær formel | C17H10ClF3N2O3 |
| MDL nummer | MFCD01863285 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=C(C1=CN(C2=CC=C(F)C=C2F)C3=C(C=C(F)C(Cl)=N3)C1=O)OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 382.72 |
| Procent renhed | 97% |