Få mere at vide
Ethyl 7-bromoheptanoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ethyl 7-bromoheptanoate |
| CAS | 29823-18-5 |
| Molekylær formel | C9 H17 Br O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 7-Bromoheptanoic acid ethyl ester, Ethyl 7-bromoheptanoate, Tianeptine Imp. A (EP), Heptanoic acid, 7-bromo-, ethyl ester (6CI, 8CI, 9CI, ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17BrO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8-10/h2-8H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCCCCCBr |
| IUPAC navn | ethyl 7-bromoheptanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.13 |
| Formel vægt | 236.0412 |