Få mere at vide
Ethyl 7-bromoheptanoat, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 7-bromoheptanoat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ethyl 7-bromoheptanoate |
| CAS | 29823-18-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | ethyl 7-bromoheptanoate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C9 H17 Br O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Tianeptine Sodium Imp. A (EP), Tianeptine Imp. A (EP), 7-Bromoheptanoic acid ethyl ester, Ethyl 7-bromoheptanoate, Tianeptine Sodium Impurity A, Tianeptine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17BrO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8-10/h2-8H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCCCCCBr |
| IUPAC navn | ethyl 7-bromoheptanoat |
| Vis mere |