Få mere at vide
Ethyl 7-bromheptanoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493807
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493807 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 15493807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28001.AA
 Begrænset vare
På lager
CAS: 29823-18-5 | C9H17BrO2 | 237,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 7-bromoheptanoate
CAS 29823-18-5
Tæthed 1.217
Kogepunkt 112 °C (5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Molekylær formel C9H17BrO2
MDL nummer MFCD00037103
Mængde 5 mL
Synonym 7-bromoheptanoic acid ethyl ester, ethyl-7-bromoheptanoate, heptanoic acid, 7-bromo-, ethyl ester, ethyl7-bromoheptanoate, br ch2 6cooet, ethyl 7-bromo-heptanoate, ethyl 7-bromanylheptanoate, acmc-209hb9, ethyl 7-bromoheptanoate, oobfndgmagsnka-uhfffaoysa
InChI nøgle OOBFNDGMAGSNKA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)CCCCCCBr
IUPAC navn ethyl-7-bromheptanoat
Molekylvægt (g/mol) 237.14
PubChem CID 122490
Formel vægt 237.14
Procent renhed 97%