Få mere at vide
Ethyl 7-bromoheptanoate, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 7-bromoheptanoate |
| CAS | 29823-18-5 |
| Molekylær formel | C9H17BrO2 |
| MDL nummer | MFCD00037103 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | CCOC(=O)CCCCCCBr |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.13 |
| Procent renhed | 97% |