Få mere at vide
Ethyl 7-Bromo-2,2-dimethylheptanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 7-Bromo-2,2-dimethylheptanoate |
| CAS | 123469-92-1 |
| Molekylær formel | C11H21BrO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Bempedoic Acid Impurity 17 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21BrO2/c1-4-14-10(13)11(2,3)8-6-5-7-9-12/h4-9H2,1-3H3 |
| SMIL | O=C(OCC)C(C)(C)CCCCCBr |
| IUPAC navn | Ethyl 7-bromo-2,2-Dimethylheptanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.19 |
| Formel vægt | 264.07 |