Få mere at vide
Ethyl 7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N3O2S/c1-2-14-9(13)7-5(10)6-8(15-7)12-4-3-11-6/h3-4H,2,10H2,1H3 |