Få mere at vide
Ethyl-7-aminothieno[2,3-b]pyrazin-6-carboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10275274
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10275274 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10275274 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM04925DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 7-aminothieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylate
CAS 56881-21-1
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H9N3O2S
MDL nummer MFCD00096361
Mængde 1 g
Synonym ethyl 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylate, ethyl 7-amino-thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylate, ethyl 7-aminothiopheno 4,5-b pyrazine-6-carboxylate, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid ethyl ester
InChI nøgle JLBXHMLWNKGFAV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=C(C2=NC=CN=C2S1)N
IUPAC navn ethyl-7-aminothieno[2,3-b]pyrazin-6-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 223.25
PubChem CID 2820821
Formel vægt 223.26
Procent renhed 97%