Få mere at vide
Ethyl 6-Hydroxyhexanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 6-Hydroxyhexanoate |
| CAS | 5299-60-5 |
| Molekylær formel | C8H16O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 5-Ethoxycarbonylpentan-1-ol, 6-Hydroxyhexanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 6-Hydroxycaproate, Ethyl epsilon-Hydroxycaproate, NSC 617304 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O3/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7-9/h9H,2-7H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCCCCO |
| IUPAC navn | ethyl 6-hydroxyhexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.21 |
| Formel vægt | 160.1099 |