Få mere at vide
Ethyl 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15418145
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418145 1 g 1g
15428145 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418145 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32634.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 318-35-4
Molekylær formel C12H10FNO3
Molekylvægt (g/mol) 235.214
MDL nummer MFCD00173345
InChI nøgle LNPRCADPRULVTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate, 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylic acid, 6-fluoro-4-hydroxy-, ethyl ester, 6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 6-fluoro-4-oxohydroquinoline-3-carboxylate, acmc-1ctcf, ethyl 6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylate, ethylfluorohydroxyquinolinecarboxylate
PubChem CID 710779
IUPAC navn ethyl 6-fluoro-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=CNC2=C(C1=O)C=C(C=C2)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Smeltepunkt 273°C to 275°C
Mængde 1 g
Formel vægt 235.22
Procent renhed 97%