Få mere at vide
Ethyl 6-chloronicotinate, 97%
Artikelnummer. 11447756
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447756 25 g 25g
11437756 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14723.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 49608-01-7 | C8H8ClNO2 | 185.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49608-01-7
Molekylær formel C8H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 185.61
MDL nummer MFCD00082739
InChI nøgle ILDJJTQWIZLGPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2799611
IUPAC navn ethyl-6-chlorpyridin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 6-chloronicotinate
Smeltepunkt 26°C to 30°C
Kogepunkt 86°C to 87°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.522
Mængde 25 g
Beilstein 4742175
Synonym ethyl 6-chloronicotinate, ethyl 6-chloro-3-pyridinecarboxylate, ethyl6-chloronicotinate, 6-chloro-nicotinic acid ethyl ester, 6-chloronicotinic acid ethyl ester, ethyl 6-chloro nicotinate, ethyl 2-chloro-5-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, pubchem1415, pubchem15179
Formel vægt 185.61
Procent renhed 97%