Få mere at vide
Ethyl 6-chloroindole-2-carboxylate, 97%
Artikelnummer. 15492769
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15492769 1 g 1g
15402779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66483.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 27034-51-1 | C11H10ClNO2 | 223.656 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27034-51-1
Molekylær formel C11H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 223.656
MDL nummer MFCD03084731
InChI nøgle FSMZLIBWSAMADK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-chloroindole-2-carboxylate, 6-chloroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-2-indolecarboxylic methyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, pubchem1672, ethyl 6-chloroindole-2 carboxylate, ethyl-6-chloroindole-2-carboxylate, ethyl 6-chloranyl-1h-indole-2-carboxylate, 6-chlorindole-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 7015027
IUPAC navn ethyl-6-chlor-lH-indol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=C(C=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 6-chloroindole-2-carboxylate
Mængde 1 g
Beilstein 169178
Formel vægt 223.66
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof