Få mere at vide
Ethyl 6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448565
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448565 250 mg 250mg
15438565 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33656.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175277-73-3
Molekylær formel C10H6ClF3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 278.615
MDL nummer MFCD00178758
InChI nøgle PMDLSQHFIADYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-chloro-5-cyano-2-trifluoromethyl nicotinate, ethyl 6-chloro-5-cyano-2-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylate, ethyl 2-chloro-3-cyano-6-trifluoromethyl pyridine-5-carboxylate, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-chloro-5-cyano-2-trifluoromethyl-, ethyl ester, ethyl 6-chloro-5-cyano-2-trifluoromethyl-nicotinate, ethyl 2-chloro-3-cyano-6-trifluoromethylpyridine-5-carboxylate, ethyl 6-chloranyl-5-cyano-2-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylate, 6-chloro-5-cyano-2-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2737159
IUPAC navn ethyl 6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=C(N=C(C(=C1)C#N)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Smeltepunkt 78°C to 79°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 278.62
Procent renhed 97%