Få mere at vide
Ethyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-carboxylat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate |
| Smeltepunkt | 144 °C til 146 °C |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 270.08 |
| Procent renhed | 98% |