Få mere at vide
Ethyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-carboxylat, 98%
Artikelnummer. 15418735
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418735 1 g 1g
15438735 250 mg 250mg
15428735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33992.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 1027511-41-6 | C9H8BrN3O2 | 270,086 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1027511-41-6
Molekylær formel C9H8BrN3O2
Molekylvægt (g/mol) 270.086
MDL nummer MFCD10574908
InChI nøgle PZZTXIWJXOMKEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, 6-bromo-3-ethoxycarbonyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid ethyl ester, pubchem20934, ethyl 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxyla, ethyl 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, ethyl 6-bromopyrazolo 1,5-alpha pyrimidine-3-carboxylate, 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 45073325
IUPAC navn ethyl-6-brompyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C2N=CC(=CN2N=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Smeltepunkt 144 °C til 146 °C
Mængde 1 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 270.08
Procent renhed 98%