Få mere at vide
Ethyl 6-bromohexanoat, 98%
Artikelnummer. 10670873 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10670873 25 g Glasflaske 25g
10343722 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10670873 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305920250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 25542-62-5 | C8H15BrO2 | 223,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25542-62-5
Molekylær formel C8H15BrO2
Molekylvægt (g/mol) 223.11
MDL nummer MFCD00000270
InChI nøgle DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-bromocaproate, ethyl 6-bromocapronate, 6-bromocaproic acid ethyl ester, ethyl omega-bromocaproate, hexanoic acid, 6-bromo-, ethyl ester, ethyl .omega.-bromocaproate, 6-bromo-hexanoic acid ethyl ester, ethyl 6bromohexanoate, pubchem3953
PubChem CID 117544
IUPAC navn ethyl-6-bromhexanoat
SMIL CCOC(=O)CCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 6-bromohexanoate
Navn note 98%
Farve Hvid til beige
Tæthed 1.2540g/mL
Kogepunkt 128°C to 130°C (16.0 mmHg)
Flammepunkt 58,3°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)5CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4580 to 1.46
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.254
Formel vægt 223.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder or Granular Powder