Få mere at vide
Ethyl 6-bromohexanoat, 97+%
Artikelnummer. 11468327
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468327 10 g 10g
11478327 50 g 50g
11488327 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18398.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25542-62-5 | C8H15BrO2 | 223,11 g/mol
Ethyl-6-bromhexanoat bruges til fremstilling af forskellige carnitinderivater i en carnitintransportørundersøgelse. Det bruges også til alkylering af pentan-2,4-dion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 6-bromhexanoat bruges til fremstilling af forskellige carnitinderivater i en carnitintransportørundersøgelse. Det bruges også til alkylering af pentan-2,4-dion.
Opløselighed Opløseligt i vand (vand, 64,76 mg/L @
25 C (est.)).°
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25542-62-5
Molekylær formel C8H15BrO2
Molekylvægt (g/mol) 223.11
MDL nummer MFCD00000270
InChI nøgle DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-bromocaproate, ethyl 6-bromocapronate, 6-bromocaproic acid ethyl ester, ethyl omega-bromocaproate, hexanoic acid, 6-bromo-, ethyl ester, ethyl .omega.-bromocaproate, 6-bromo-hexanoic acid ethyl ester, ethyl 6bromohexanoate, pubchem3953
PubChem CID 117544
IUPAC navn ethyl-6-bromhexanoat
SMIL CCOC(=O)CCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 6-bromohexanoate
Tæthed 1.254
Kogepunkt 128°C to 130°C (16 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4595
Mængde 10 g
Beilstein 1756051
Opløselighedsinformation Soluble in water (water,64.76mg/L @ 25°C (est.)).
Formel vægt 223.12
Procent renhed ≥97%