Få mere at vide
Ethyl 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495568
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495568 1 g 1g
15424946 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59301.03
Request Bulk or Custom Format
Ethyl 6-brom-4-chlorquinolin-3-carboxylat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl 6-brom
-4-chloroquinolin-3-carboxylat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 206257-39-8
Molekylær formel C12H9BrClNO2
Molekylvægt (g/mol) 314.56
MDL nummer MFCD00173367
InChI nøgle YGMLKBFPHVLHGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-bromo-4-chloro-3-quinolinecarboxylate, 4-chloro-6-bromoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylic acid, 6-bromo-4-chloro-, ethyl ester, 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 6-bromo-4-chloro-quinoline-3-carboxylate, ethylbromochloroquinolinecarboxylate, ethyl-6-bromo-4-chloro-quinoline-3-carboxylate, 6-bromo-4-chloro-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 6-bromo-4-chloro-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2764138
IUPAC navn ethyl-6-brom-4-chlorquinolin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN=C2C=CC(Br)=CC2=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Immiscible in water.
Formel vægt 314.57
Procent renhed 97%