Få mere at vide
Ethyl-6-brom-2-methylquinolin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10381353
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10381353 10 g 10g
10144492 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10381353 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB00099EA
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 62482-30-8
Molekylær formel C13H12BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 294.15
MDL nummer MFCD00115248
InChI nøgle KOVIYCANWGLBHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym maybridge1_000196, 2-methyl-6-bromoquinoline-4-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 305135
IUPAC navn ethyl-6-brom-2-methylquinolin-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C2C=C(Br)C=CC2=NC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 6-bromo-2-methylquinoline-4-carboxylate
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 10 g
Formel vægt 294.15
Procent renhed 95%