Få mere at vide
Ethyl 6-aminohexanoate, 98%
Artikelnummer. 11489440
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489440 1 g 1g
11479440 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489440 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50296.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 371-34-6 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
Ethyl 6-aminohexanoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl 6-aminohexanoat anvendes som
farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 371-34-6
Molekylær formel C8H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 159.23
MDL nummer MFCD00233495
InChI nøgle NJNQDCIAOXIFTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-aminocaproate, ethyl-6-aminohexanoate, acmc-20aky1, ethyl-epsilon-aminocaproate, 6-aminocaproic acid ethyl ester, 6-amino-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid, 6-amino-, ethyl ester
PubChem CID 406972
IUPAC navn ethyl-6-aminohexanoat
SMIL CCOC(=O)CCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 6-aminohexanoate
Lineær formel H2N(CH2)5CO2CH2CH3
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 159.23
Procent renhed 98%