Få mere at vide
Ethyl 5-(thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 5-(thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3S/c1-2-13-10(12)7-6-8(14-11-7)9-4-3-5-15-9/h3-6H,2H2,1H3 |
| Formel vægt | 223.0303 |