Få mere at vide
Ethyl 5-tert-Butylthio-2,2-dimethyl-4-oxopentanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 5-tert-Butylthio-2,2-dimethyl-4-oxopentanoate |
| CAS | 136558-13-9 |
| Molekylær formel | C13 H24 O3 S |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O3S/c1-7-16-11(15)13(5,6)8-10(14)9-17-12(2,3)4/h7-9H2,1-6H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(C)(C)CC(=O)CSC(C)(C)C |
| IUPAC navn | ethyl 5-tert-butylsulfanyl-2,2-dimethyl-4-oxopentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.39 |
| Formel vægt | 260.1446 |