Få mere at vide
Ethyl 5-Propyl-1H-pyrazol-3-carboxylat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 5-Propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
| CAS | 92945-27-2 |
| Molekylær formel | C9H14N2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Ethyl 3-Propyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, Ethyl 3-n-Propylpyrazole-5-carboxylate, Ethyl 5-n-Propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O2/c1-3-5-7-6-8(11-10-7)9(12)13-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11) |
| SMIL | O=C(C1=NNC(CCC)=C1)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 5-propyl-1H-pyrazol-3-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vægt | 182.11 |