Få mere at vide
Ethyl 5-nitro-2-furoate, 97%
Artikelnummer. 11436656
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436656 1 g 1g
11446656 5 g 5g
11456656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24861.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 943-37-3 | C7H7NO5 | 185.135 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 943-37-3
Molekylær formel C7H7NO5
Molekylvægt (g/mol) 185.135
MDL nummer MFCD00092566
InChI nøgle JMNXLAQKIHVFIC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70341
IUPAC navn ethyl-5-nitrofuran-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-nitro-2-furoate
Smeltepunkt 98°C to 101°C
Mængde 1 g
Synonym ethyl 5-nitro-2-furoate, 2-furoic acid, 5-nitro-, ethyl ester, 5-nitro-furan-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-nitro-, ethyl ester, ethyl5-nitro-2-furoate, acmc-20aky3, ethyl-5-nitro-2-furoate, ethyl 5-nitro-2-furancarboxylate, 5-nitro-2-furoic acid ethyl ester, 5-nitro-2-furancarboxylic acid ethyl ester
Formel vægt 185.14
Procent renhed 97%