Få mere at vide
Ethyl 5-methylindole-2-carboxylate, 98%
Artikelnummer. 11303976
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303976 1 g 1g
11313976 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17146.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16382-15-3 | C12H13NO2 | 203.241 g/mol
Reaktant til syntese af oxazino[4,3-a]indoler via kaskadeadditions-cykliseringsreaktioner, reaktant til fremstilling af indolcarboxamider som cannabinoid CB1 receptorantagonister, reaktant til fremstilling af indol-3-propionsyrer som antiinflammatoriske og smertestillende midler, reaktant til nitroftacetylbenzochlorid. Indolringsystem er en vigtig byggesten eller mellemprodukt i syntesen af mange farmaceutiske midler. Det dannes under Fischer-indoliseringen af ethylpyruvat 2-[2-(methansulfonyloxy)-4-methyl]phenylhydrazin.
  • Reaktant til oximationsreaktioner
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reaktant til syntese af oxazino[4,3-a]indoler via kaskadeadditions-cykliseringsreaktioner, reaktant til fremstilling af indolcarboxamider som cannabinoid CB1 receptorantagonister, reaktant til fremstilling af indol-3-propionsyrer som antiinflammatoriske og analgetiske midler, reaktant til fritendebenzylchlorid C. Indolringsystem er en vigtig byggesten eller mellemprodukt i syntesen af mange farmaceutiske midler. Det dannes under Fischer-indoliseringen af ethylpyruvat 2-[2-(methansulfonyloxy)-4-methyl]phenylhydrazin. ·Reaktant til oximeringsreaktioner
Opløselighed
Opløselig i methanol og dichlormethan. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16382-15-3
Molekylær formel C12H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 203.241
MDL nummer MFCD00022703
InChI nøgle KMVFKXFOPNKHEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-methylindole-2-carboxylate, 2-carbethoxy-5-methylindole, 5-methylindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 5-methyl-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem7940, acmc-1brcs, 5-methyl-2-ethoxycarbonyl indole, ethyl 5-methyl-2-indolecarboxylate, 5-methyl-1h-indole-2-carboxylic acid, ethyl ester
PubChem CID 232919
IUPAC navn ethyl-5-methyl-lH-indol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-methylindole-2-carboxylate
Smeltepunkt 161°C to 165°C
Kogepunkt 236°C (4 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 159437
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,and dichloromethane. Insoluble in water.
Formel vægt 203.24
Procent renhed 99%