Få mere at vide
Ethyl-5-(hydroxymethyl)isoxazol-3-carboxylat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10376614
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10376614 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10374963 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10376614 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08038DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 123770-62-7
Molekylær formel C7H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 171.152
MDL nummer MFCD08273501
InChI nøgle ZWVVVEYXDQMHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-hydroxymethyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-hydroxymethyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 5-hydroxymethylisoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-hydroxymethyl-, ethyl ester, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-hydroxymethyl-, ethyl ester, acmc-1c7ap, ethyl 5-hydroxymethylisoxazole-3-carboxylate, ethyl 5 hydroxymethyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-hydroxymethyl-isoxazole-3-carboxylate
PubChem CID 8027233
IUPAC navn ethyl-5-(hydroxymethyl)-1,2-oxazol-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=NOC(=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-(hydroxymethyl)isoxazole-3-carboxylate
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 171.15
Procent renhed 90%