Få mere at vide
Ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate, 98+%
Artikelnummer. 11350204
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11350204 1 g 1g
11370204 250 mg 250mg
11360204 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11350204 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00774.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24985-85-1 | C11H11NO3 | 205.213 g/mol
Ethyl 5-hydroxyindol-2-carboxylat bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl 5-hydroxyindol-2-carboxylat bruges som et vigtigt råmateriale
og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares mellem 2-8 C. Opbevares på et køligt, tørt sted i et godt ventileret område. Opbevares i en tæt lukket beholder. Beskyt mod fugt, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24985-85-1
Molekylær formel C11H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 205.213
MDL nummer MFCD00015458
InChI nøgle WANAXLMRGYGCPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate, 5-hydroxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-, ethyl ester, 5-hydroxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-5-hydroxy-1h-indol-2-carboxylat, pubchem15850, acmc-1cs3a, 5-hydroxy-1h-indole-2-carboxylicacidethylester, 2-carbethoxy-5-hydroxy-indole, ethyl 5-hydroxy-1h-2-indolecarboxylate
PubChem CID 90677
IUPAC navn ethyl-5-hydroxy-lH-indol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate
Smeltepunkt 150°C to 151°C
Mængde 1 g
Beilstein 476925
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 205.21
Procent renhed ≥98%